₩113,782
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추천 제품
material
borosilicate glass
무균
non-sterile
특징
DNase free: no
RNase free: no
graduations
subdivision 0.1 mL
포장
case of 12 ea
pack of 6 ea
제조업체/상표
Corning 7086-5
부피 측정 범위
5.0 mL, accuracy: 0.04 mL
O.D. × L
8 mm × 350 mm
용량
5.0 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The uniform top-end openings permit performing of plugs and allow precise control of liquid column. Color-coded by size for easy identification and sorting. Colored graduations are enameled onto the glass. The two rings indicate the pipet is calibrated "To Deliver" its total capacity when the last drop is blown out.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.