주요 문서
CLS708610
Pyrex® serological pipettes, reusable, color-coded, for cotton plugging
volume 10.0 mL, accuracy: 0.06 mL
동의어(들):
Corning® 7086
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
12 EA
₩130,022
₩130,022
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
12 EA
₩130,022
About This Item
UNSPSC 코드:
41121500
NACRES:
NB.43
₩130,022
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
borosilicate glass
무균
non-sterile
특징
subdivision 0.1 mL
제조업체/상표
Corning 7086-10
부피 측정 범위
10.0 mL, accuracy: 0.06 mL
O.D. × L
10 mm × 350 mm
용량
10 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The uniform top-end openings permit performing of plugs and allow precise control of liquid column. Color-coded by size for easy identification and sorting. Colored graduations are enameled onto the glass. The two rings indicate the pipet is calibrated "To Deliver" its total capacity when the last drop is blown out.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)