주요 문서
CLS70855
Pyrex® serological pipettes, disposable, color-coded
volume 5.0 mL, accuracy: 0.04 mL
동의어(들):
Corning® 7085
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
12 EA
₩114,188
₩114,188
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
12 EA
₩114,188
About This Item
UNSPSC 코드:
41121500
NACRES:
NB.43
₩114,188
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
borosilicate glass
무균
non-sterile
특징
DNase free: no
RNase free: no
graduations
subdivision 0.1 mL
포장
case of 12 ea
pack of 6 ea
제조업체/상표
Corning 7085-5
부피 측정 범위
5.0 mL, accuracy: 0.04 mL
O.D. × L
8 mm × 350 mm
용량
5.0 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
These pipettes are color coded by size for easy identification and sorting. Colored graduations are enameled onto the glass. These "to deliver" pipettes must be blown out to obtain total rated capacity.
기타 정보
Do not pipet by mouth. We suggest using a mechanical pipetting device.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)