주요 문서
CLS70640200
Pyrex® VISTA volumetric flask, Class A
capacity 200 mL
동의어(들):
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 70640
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
12 EA
₩273,949
₩273,949
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
12 EA
₩273,949
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
₩273,949
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
borosilicate glass
long
무균
non-sterile
특징
class A
closure type ST stopper
포장
case of 12
pack of 6
제조업체/상표
Corning 70640-200
용량
200 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
  • Pyrex® VISTA volumetric flasks, Class A (volume 200 mL) provide precise volume measurement.
  • These flasks have sealed necks tooled for No. 13 Standard Taper glass stoppers.
  • The graduation line is sharp and permanent and large blue block letters make the inscription easy to read.
  • These Class A volumetric flasks have been manufactured to Class A tolerances as established by ASTM E- 694 for volumetric ware, ASTM E-542 for calibration of volumetric ware and ASTM E-288 for volumetric flasks.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
VISTA is a trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)