₩621,586
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추천 제품
material
borosilicate glass
long
마개 크기
13
무균
non-sterile
특징
closure type Polyethylene stopper
포장
case of 12
pack of 6
제조업체/상표
Corning 5642-200
tol. measuring range
0.10 mL
용량
200 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- Pyrex® volumetric flasks feature machine-blown bodies with sealed heavy-beaded, heavy-tubing necks.
- The linear high-density polyethylene stoppers are made with a closed bottom to conform to Standard Taper stopper dimensions.
- A sharp permanent graduation line and large white block letters facilitate accurate volumetric measurements.
Linear HDPE stopper with closed bottom, comforms to ST stopper dimensions. 1 and 2 mL sizes are test tube shaped.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.