주요 문서
CLS706401L
Pyrex® VISTA volumetric flask, Class A
capacity 1,000 mL
동의어(들):
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 70640
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
2 EA
₩60,900
₩60,900
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
2 EA
₩60,900
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
₩60,900
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
borosilicate glass
long
무균
non-sterile
특징
class A
closure type ST stopper
포장
case of 2
제조업체/상표
Corning 70640-1L
용량
1,000 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
  • Pyrex® VISTA 1L volumetric flasks provide precise volume measurement.
  • The necks are tooled for No. 9 glass stoppers.
  • The graduation line is sharp and permanent blue block letters make the inscription easy to read.
  • The product withstands repeated standard autoclave cycles of 121°C.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
VISTA is a trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)