주요 문서
CLS6885222
Pyrex® bell jar with knob
O.D. × H 222 mm × 425 mm
동의어(들):
Corning® 6885
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
2 EA
₩1,429,425
₩1,429,425
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
2 EA
₩1,429,425
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
₩1,429,425
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
제조업체/상표
Corning 6885-222
O.D. × H
222 mm × 425 mm
관련 카테고리
일반 설명
Pyrex brand bell jars are made from specially selected mold-blown blanks. The bottom flange has a finely ground finish to assure tight sealing with ground glass plates. Rated 1-Atmosphere vacuum. Do not use with heat or pressure applications.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)