주요 문서
CLS5840250
Pyrex® volumetric flask, phosphoric acid
capacity 250 mL
동의어(들):
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 5840
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
12 EA
₩379,915
₩379,915
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
12 EA
₩379,915
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
₩379,915
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
borosilicate glass
wide-neck
무균
non-sterile
특징
closure type ST stopper
포장
case of 1
제조업체/상표
Corning 5840-250
tol. measuring range
0.18 mL
용량
250 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For use in determining phosphoric acid in mixed fertilizer. Of heavy construction throughout and with a wide neck.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)