주요 문서
CLS5642100
Pyrex® volumetric flasks with PE stopper
capacity 100 mL
동의어(들):
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 5642
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
12 EA
₩523,740
₩523,740
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
12 EA
₩523,740
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
₩523,740
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
borosilicate glass
long
마개 크기
13
무균
non-sterile
특징
class A
closure type Polyethylene stopper
포장
case of 12
제조업체/상표
Corning 5642-100
tol. measuring range
0.08 mL
용량
100 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Pyrex® volumetric flasks feature machine-blown bodies with sealed heavy-beaded, heavy-tubing necks.
  • The linear high-density polyethylene stoppers are made with a closed bottom to conform to Standard Taper stopper dimensions.
  • A sharp permanent graduation line and large white block letters facilitate accurate volumetric measurements.
Linear HDPE stopper with closed bottom, comforms to ST stopper dimensions. 1 and 2 mL sizes are test tube shaped.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)