주요 문서
CLS5820250
Pyrex® volumetric mixing flask, with ST stopper
capacity 250 mL
동의어(들):
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 5820
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩89,016
₩89,016
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩89,016
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
₩89,016
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
마개 크기
16
제조업체/상표
Corning 5820-250
tol. measuring range
0.12 mL
용량
250 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The upper bulb, located between the stopper and the capacity graduation is approximately one-tenth the flask rated capacity. The 2 L size upper bulb is only one-twentieth capacity. The additional bulb assists in the mixing of liquids or powders when shaken.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)