₩153,570
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추천 제품
마개 크기
27
제조업체/상표
Corning 5820-2L
tol. measuring range
0.50 mL
용량
2,000 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The upper bulb, located between the stopper and the capacity graduation is approximately one-tenth the flask rated capacity. The 2 L size upper bulb is only one-twentieth capacity. The additional bulb assists in the mixing of liquids or powders when shaken.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.