주요 문서
Z326763
BRAND® BLAUBRAND® ETERNA volumetric flask
volume 100 mL, accuracy: 0.1 mL
동의어(들):
Flasks
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
2 EA
₩63,641
₩63,641
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
2 EA
₩63,641
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
₩63,641
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
borosilicate glass
조인트
joint ST/NS neck14/23
설명
calibrated to contain (TC, EX)
무균
non-sterile
특징
class A DE-M, DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
closure type PP Stopper
포장
pack of 2
제조업체/상표
BRAND
부피 측정 범위
100 mL, accuracy: 0.1 mL
용량
100 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Class A, conformity certified. Made from Boro 3.3, Supplied with a square grip PP stopper. Marks and inscriptions in ETERNA amber diffusion stain, particularly resistant to aggressive cleaning methods. TO DIN EN ISO 1042.
All BLAUBRAND® volumetric flasks are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
기타 정보
BR36849 (India)
법적 정보
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)