주요 문서
CLS5100125
Pyrex® wide-mouth Erlenmeyer flask
capacity 125 mL
동의어(들):
conical flasks, erlenmeyer flasks, flask erlenmeyer, flasks erlenmeyer, Corning® 5100
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
48 EA
₩437,567
₩437,567
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
48 EA
₩437,567
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
₩437,567
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
borosilicate glass
bottom (baffled)
wide-mouth
조인트
joint stopper6
무균
non-sterile
특징
cap: no
subdivision 25
포장
pack of 12
case of 48
제조업체/상표
Corning 5100-125
부피 측정 범위
50-125 mL
용량
125 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Pyrex® wide-mouth Erlenmeyer flasks are made of borosilicate glass for optical clarity and mechanical strength.
  • Flasks have durable white enamel graduations to show approximate capacity and an extra-large marking spot.
  • Features a heavy-duty rim.
  • Ideal for use as a titration flask.
Heavy-duty rim. Especially recommended as a titration flask.
기타 정보
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)