주요 문서
CLS498550
Pyrex® narrow-mouth Erlenmeyer flask with screw-cap
capacity 50 mL
동의어(들):
conical flasks, erlenmeyer flasks, flask erlenmeyer, flasks erlenmeyer, Corning® 4985
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
24 EA
₩564,036
₩564,036
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
24 EA
₩564,036
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
₩564,036
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
borosilicate glass
narrow-mouth
phenolic cap
screw top cap
경부 나사산 크기
24-410
무균
non-sterile
특징
cap
closure type Screw cap
subdivision 10 mL
포장
pack of 12
case of 24
제조업체/상표
Corning 4985-50
부피 측정 범위
20-50 mL
용량
50 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
With impact-resistant, phenolic screw-cap equipped with cemented, inert white-rubber liner; resistant to steam sterilization. Graduated in white enamel to approximate capacity. With oval marking spot.
기타 정보
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1