주요 문서
CLS5000125
Pyrex® wide-mouth Erlenmeyer flask with joint
capacity 125 mL
동의어(들):
conical flasks, erlenmeyer flasks, flask erlenmeyer, flasks erlenmeyer, Corning® 5000
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
12 EA
₩452,589
₩452,589
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
12 EA
₩452,589
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
₩452,589
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
borosilicate glass
bottom (baffled)
glass cap
narrow-mouth
조인트
joint ST/NS24/40
무균
non-sterile
특징
cap
closure type Standard Taper joint
포장
case of 12
pack of 6
제조업체/상표
Corning 5000-125
용량
125 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Pyrex® Erlenmeyer flasks are made of borosilicate glass for optical clarity and mechanical strength.
  • Flasks have durable white enamel graduations to show approximate capacity.
  • Large marking spot for labeling.
Graduated to show approximate capacity. Ref. ASTM E123.
기타 정보
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)