CLS4320C5L
Pyrex® round-bottom heavy wall boiling flask, short neck with joint
capacity 5,000 mL, joint: ST/NS 45/50
동의어(들):
bottom flask, flask round, round flask, Corning® 4320C
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩239,946
₩239,946
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
모든 사진(1)
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩239,946
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
₩239,946
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추천 제품
material
borosilicate glass
round bottom flask
short
조인트
joint: ST/NS45/50
무균
non-sterile
특징
closure type Standard taper joint
포장
case of 1
제조업체/상표
Corning 4320C-5L
용량
5,000 mL
경부 크기
(1)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Pyrex heavy duty boiling flask provides increased mechanical strength. The flask features walls that are 25-30% thicker than the standard version.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.