주요 문서
CLS43202L
Pyrex® round-bottom boiling flask, short neck
capacity 2,000 mL
동의어(들):
bottom flask, flask glass, round flask
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
6 EA
₩429,853
₩429,853
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
6 EA
₩429,853
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
₩429,853
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
borosilicate glass
round bottom flask
short
조인트
joint ST/NS24/40
무균
non-sterile
특징
closure type Standard taper joint
포장
pack of 1
case of 6
제조업체/상표
Corning 4320-2L
재고 정보
not available in EU
용량
2,000 mL
경부 크기
(1)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • PYREX® round-bottom boiling flasks are routinely used in various laboratory applications.
  • Manufactured from low expansion borosilicate glass that provides better clarity, strength, heat, and chemical resistance even in the most demanding laboratory conditions.
  • Precise wall thickness ensures optimal thermal transfer and provides mechanical strength for greater shock resistance.
  • Chemically durable, these flasks are ideal for contamination-free results.
  • The normal working temperature for PYREX® boling flasks is 230 °C.
With full length joints, and short necks.
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)