₩320,233
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추천 제품
material
borosilicate glass
round bottom flask
short
마개 크기
11
무균
non-sterile
특징
closure type Standard Taper joint
포장
case of 1
제조업체/상표
Corning 4260-12L
용량
12,000 mL
경부 크기
(1)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
These round bottom boiling flasks have short ring necks and are designed to be used with rubber stoppers. They are precisely tooled for uniform stopper fit. The reinforced rim increases mechanical strength. These flasks are used in applications requiring rigid stoppering and as wash bottles in routine lab washing. Wall thicknesses are carefully controlled to provide the proper balance between thermal expansion and mechanical strength for greater shock resistance. Their excellent chemical durability results in contamination-free results and long life under the toughest lab conditions.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.