주요 문서
CLS70320250
Pyrex® VISTA round-bottom boiling flask
capacity 250 mL
동의어(들):
boiling flask, bottom flask, round bottomed flask, Corning® 70320
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
4 EA
₩228,883
₩228,883
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
4 EA
₩228,883
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
₩228,883
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
borosilicate glass
round bottom flask
short
조인트
joint ST/NS24/40
무균
non-sterile
특징
closure type Standard taper joint
포장
pack of 2
case of 4
제조업체/상표
Corning 70320-250
용량
250 mL
경부 크기
(1)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
These round bottom boiling flasks have full length outer joints, but with shorter necks. Wall thicknesses are controlled to provide balance between thermal expansion and mechanical strength for greater shock resistance.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
VISTA is a trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)