주요 문서
CLS3953312EC
Pyrex® gas-dispersion tube
pore size 70-220 μm
동의어(들):
Corning® 39533
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
6 EA
₩388,339
₩388,339
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
6 EA
₩388,339
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
₩388,339
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
제조업체/상표
Corning 39533-12EC
공극 크기
70-220 μm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
With 12 mm O.D. fritted cylinder, 250 mm L × 8 mm diam. stem. Used to disperse gas in liquids. Size of bubbles depends on porosity. Size permits insertion through small openings.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)