주요 문서
Z685046
Ace sparger with hose barb
stopcock size 0-3 mm, L × O.D. 400 mm × 10 mm, porosity 25-50 μm
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩516,026
₩516,026
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩516,026
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.51
₩516,026
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
제조업체/상표
Ace Glass 6452-07
길이 × O.D.
400 mm × 10 mm
스톱콕 크기
0-3 mm
공극 크기
25-50 μm porosity
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Sparger tube with Ace fritted bottoms are available in various porosities. Top has either 0-3 or 0-5 mm stopcock and a 90 degree side arm hose connection. 10 mm O.D. spargers fit inside #11 Ace-Threds, 14 mm O.D. within #15 Ace- Threds.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)