주요 문서
CLS3606015M
Pyrex® Buchner funnel with fritted disc
capacity 15 mL, porosity 10-15 μm
동의어(들):
Corning® 36060
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
6 EA
₩277,197
₩277,197
출고 가능일2025년 4월 23일세부사항
크기 선택
보기 변경
6 EA
₩277,197
About This Item
UNSPSC 코드:
41121809
₩277,197
출고 가능일2025년 4월 23일세부사항
제조업체/상표
Corning 36060-15M
용량
15 mL
디스크 직경
20 mm
공극 크기
10-15 μm porosity
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Especially useful where filter paper would be attacked by filtered material. Disc should not be subjected to pressure differential in excess of 1 atm. Top edge is beaded. Granular frit.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)