주요 문서
CLS3606030F
Pyrex® Buchner funnel with fritted disc
capacity 30 mL, porosity 4-5.5 μm
동의어(들):
Corning® 36060
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
6 EA
₩247,660
₩247,660
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
6 EA
₩247,660
About This Item
UNSPSC 코드:
41121809
NACRES:
NB.43
₩247,660
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
제조업체/상표
Corning 36060-30F
용량
30 mL
디스크 직경
30 mm
공극 크기
4-5.5 μm porosity
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Especially useful where filter paper would be attacked by filtered material. Disc should not be subjected to pressure differential in excess of 1 atm. Top edge is beaded. Granular frit.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)