주요 문서
CLS3606060C
Pyrex® Buchner funnel with fritted disc
capacity 60 mL, porosity 40-60 μm
동의어(들):
Corning® 36060
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
6 EA
₩344,796
₩344,796
예상 입고일2025년 4월 28일세부사항
크기 선택
보기 변경
6 EA
₩344,796
About This Item
UNSPSC 코드:
41121809
NACRES:
NB.43
₩344,796
예상 입고일2025년 4월 28일세부사항
제조업체/상표
Corning 36060-60C
용량
60 mL
디스크 직경
40 mm
공극 크기
40-60 μm porosity
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Especially useful where filter paper would be attacked by filtered material. Disc should not be subjected to pressure differential in excess of 1 atm. Top edge is beaded. Granular frit.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)