주요 문서
CLS316610
Pyrex® cloning cylinder
O.D. × H 10 mm × 10 mm
동의어(들):
lab equipment accessory
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
125 EA
₩76,227
₩76,227
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
125 EA
₩76,227
About This Item
UNSPSC 코드:
41106618
NACRES:
NB.43
₩76,227
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
borosilicate glass
cylindrical
무균
non-sterile
포장
pack of 125
제조업체/상표
Corning 3166-10
O.D. × H
10 mm × 10 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Clone a single cell or group of cells by surrounding them with this Pyrex glass open ended cloning cylinder. Dip the end of the cylinder into sterile silicone grease before pressing to the bottom of a culture dish to create an isolated well. Cylinders are autoclavable or can be dry heat sterilized.
특징 및 장점
  • Pyrex® cloning cylinder Type I Class A - Low-Expansion Borosilicate Glass
  • Compatible with heating using hot plate, flame, oven, microwave, or heating mantles.
  • Product can be cooled to -230°C.
  • Product Dimensions - 10 mm OD x 10 mm High.
  • DO NOT plunge product directly into a liquid coolant.
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)