주요 문서
CLS2360400
Pyrex® Liebig condenser with bottom ST joint
jacket L 400 mm, bottom joint: ST/NS 24/40
동의어(들):
Corning® 2360
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
4 EA
₩466,799
₩466,799
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
4 EA
₩466,799
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
₩466,799
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
조인트
bottom joint: ST/NS24/40
제조업체/상표
Corning 2360-400
자켓 길이
400 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
tooled neck for No.3 stopper
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)