문서
CLS2400300
Pyrex® Liebig condenser with top and bottom joints
jacket L 300 mm, joint: ST/NS 24/40
동의어(들):
Corning® 2400
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
조인트
joint: ST/NS24/40
제조업체/상표
Corning 2400-300
재고 정보
not available in EU (Not available in EU countries)
자켓 길이
300 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
With drip-tip. Large-capacity water jacket cools efficiently.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.