주요 문서
SLW2180/06M
Pyrex® Separating funnel, pear-shape, glass key
250 mL, glass stopper, PE stopper
동의어(들):
Pyrex, SciLabware 2180/06M
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩208,481
₩208,481
예상 입고일2025년 6월 10일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩208,481
About This Item
UNSPSC 코드:
41121809
NACRES:
NB.43
₩208,481
예상 입고일2025년 6월 10일세부사항
material
PE stopper
PTFE key
glass stopper
pear-shaped
조인트
joint ST/NS cone24/29
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
SciLabware 2180/06M
깔때기 직경
87 mm
스톱콕(stopcock) 보어
2.5 mm
용량
250 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
In liquid-liquid extractions, the two immiscible liquids separate into different layers where the liquid with the higher density collects in the lower part of the vessel and can be drained off via the stopcock.
특징 및 장점
  • Complies with ISO 4800 Type 2
  • Manufactured from 3.3 expansion borosilicate glass complying with ISO 3585 (ASTM E-438 Type 1 Class A)
  • With interchangeable PTFE stopcock key
  • Supplied with both glass and polyethylene stoppers
  • The 5Litre size is supplementary to the ISO range.
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)