주요 문서
CLS210510
Pyrex® serialized/certified class A colored scale burettes, with PTFE stopcock plug
volume 10 mL, accuracy: 0.02 mL
동의어(들):
burettes, glass burettes
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩215,485
₩215,485
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩215,485
About This Item
UNSPSC 코드:
41121808
₩215,485
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
borosilicate glass
특징
subdivision 0.05 mL
제조업체/상표
Corning 2105-10
부피 측정 범위
10 mL, accuracy: 0.02 mL
용적
10 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Corning® 2105
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)