뒤로
Pyrex
®
serialized/certified class A colored scale burettes, with PTFE stopcock plug
Products
배송
오늘 출고 (1)
제품 카테고리
burettes (4)
Manufacturer
용적(ml)
제품 필터
Showing 1-4 of 4
비교
제품 번호
설명
가격
CLS210510
Pyrex
®
serialized/certified class A colored scale burettes, with PTFE stopcock plug,
volume 10 mL, accuracy: 0.02 mL
확장
가격 보기
CLS210550
Pyrex
®
serialized/certified class A colored scale burettes, with PTFE stopcock plug,
volume 50 mL, accuracy: 0.05 mL
확장
가격 보기
CLS2105100
Pyrex
®
serialized/certified class A colored scale burettes, with PTFE stopcock plug,
volume 100 mL, accuracy: 0.10 mL
확장
가격 보기
CLS210525
Pyrex
®
serialized/certified class A colored scale burettes, with PTFE stopcock plug,
volume 25 mL, accuracy: 0.03 mL