주요 문서
CLS210350
Pyrex® class A colored scale burette, with PTFE stopcock plug
volume 50 mL, accuracy: 0.05 mL
동의어(들):
burettes, glass burettes, Corning® 2103
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩173,565
₩173,565
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩173,565
About This Item
UNSPSC 코드:
41121808
NACRES:
NB.43
₩173,565
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
borosilicate glass
특징
subdivision 0.10 mL
제조업체/상표
Corning 2103-50
부피 측정 범위
50 mL, accuracy: 0.05 mL
용적
50 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Has markings which are permanently fused into glass; fine, sharp lines; easy-to-read numbers. Smooth, microfinish stopcock barrel assures leak resistance. Has 2mm bore PTFE stopcock plug and dustcover.
기타 정보
Class A burettes—Tolerances established by ASTM E 694 for volumetric ware, ASTM E 542 for calibration of volumetric ware, and ASTM E 287 for burettes.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)