주요 문서
SLW3295/16AS
Pyrex® Burettes, class AS with PTFE key
50 mL
동의어(들):
Pyrex, SciLabware 3295/16AS
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩81,911
₩81,911
예상 입고일2025년 5월 14일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩81,911
About This Item
UNSPSC 코드:
41121808
NACRES:
NB.43
₩81,911
예상 입고일2025년 5월 14일세부사항
material
PTFE key
특징
graduations 0.10 mL
제조업체/상표
3295/16AS
SciLabware
길이
820 mm
용량
50 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Complies with ISO 385
  • Manufactured from precision-bore tubing (borosilicate glass) for high accuracy
  • Each burette has a +30s waiting time before final reading can be taken
  • Graduations in white enamel for increased visibility with dark solutions
  • Grease-free interchangeable PTFE key with 1.5mm bore
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)