주요 문서
BR90617
BRAND® glass beaker with spout, tall form
volume 50 mL, with graduation
동의어(들):
Beakers, Glass
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 EA
₩226,041
₩226,041
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
10 EA
₩226,041
About This Item
UNSPSC 코드:
41121803
NACRES:
NB.43
₩226,041
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
borosilicate glass 3.3
특징
with graduation
제조업체/상표
BRAND 90617
용적
50 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The BRAND® Glass Beaker with Spout, tall form, is constructed from high-quality Boro 3.3 glass, ensuring durability and reliability in laboratory environments. Compliant with DIN EN ISO 3819 standards, this beaker features clear graduation markings for accurate liquid measurement. The tall form design provides increased capacity, while the integrated spout facilitates easy pouring, minimizing spills and enhancing precision during liquid transfer.
기타 정보
Browse all glass beakers
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)