주요 문서
Z740598
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials beaker, Berzelius
tall form, capacity 100 mL, volume 20-80 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
12 EA
₩141,897
₩141,897
예상 입고일2025년 6월 23일세부사항
크기 선택
보기 변경
12 EA
₩141,897
About This Item
UNSPSC 코드:
41121803
NACRES:
NB.43
₩141,897
예상 입고일2025년 6월 23일세부사항
material
borosilicate glass
특징
subdivision 10 mL
포장
pkg of 12 ea
제조업체/상표
Sigma-Aldrich
부피 측정 범위
20-80 mL
용량
100 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Borosilicate glass, Berzelius, tall form beaker with reference graduations and pour spout. Standard uniform walls and flat bottom for even heat distribution.
기타 정보
Browse all glass beakers
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)