BR781615
BRAND® microplate BRANDplates®, pureGrade
size 96 wells, size 350 μL, foil bottom, black
동의어(들):
96-well, BRANDplates®, Microplates, medium binding, plates, pureGrade
크기 선택
₩1,712,508
예상 입고일2025년 5월 19일세부사항
크기 선택
About This Item
foil bottom
polystyrene
₩1,712,508
예상 입고일2025년 5월 19일세부사항
추천 제품
material
black wells
foil bottom
polystyrene
무균
non-sterile
특징
lid: no
skirt Skirt (F-bottom)
UV transparent plates
포장
pack of 50 ea
제조업체/상표
BRAND 781615
크기
350 μL
96 wells
작업 용적
350 μL
색상
black
적합성
suitable for (bacteriological assays)
결합 유형
medium binding surface
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
특징 및 장점
- Optimal surfaces for optimal results
- Tested by independent laboratories
- BRANDplates® pureGrade microtitration plates are manufactured from high purity, crystal-clear polystyrene.
- Cleanroom production ensures the best possible cleanliness.
- Medium binding, non-treated, non-sterile surface
- BIO-CERT® CERTIFIED QUALITY: Free of human DNA, RNase, DNase and Pyrogens
- Best suited for homogenous assays, screening, and storage.
법적 정보
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.