BR781611
BRAND® microplate BRANDplates®, pureGrade
size 330 μL, flat bottom, black, with transparent bottom
동의어(들):
96-well, BRANDplates®, Microplates, medium binding, plates, pureGrade
크기 선택
₩1,662,672
크기 선택
About This Item
flat bottom
polystyrene
₩1,662,672
추천 제품
material
black wells
flat bottom
polystyrene
무균
non-sterile
특징
lid: no
skirt Skirt (F-bottom)
포장
pack of 100 ea
제조업체/상표
BRAND 781611
크기
330 μL
작업 용적
330 μL
색상
black, with transparent bottom
적합성
suitable for (bacteriological assays)
결합 유형
medium binding surface
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
특징 및 장점
- Optimal surfaces for optimal results
- Tested by independent laboratories
- BRANDplates® pureGrade microtitration plates are manufactured from high purity, crystal-clear polystyrene.
- Cleanroom production ensures the best possible cleanliness.
- Medium binding, non-treated, non-sterile surface
- BIO-CERT® CERTIFIED QUALITY: Free of human DNA, RNase, DNase and Pyrogens
- Best suited for homogenous assays, screening, and storage.
법적 정보
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.