₩320,030
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추천 제품
material
polypropylene
red
포장
pack of 1000 ea
제조업체/상표
BRAND 780742
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The BRAND® Screw Cap for Micro Tubes is designed specifically for use with micro tubes 780730 - 780734 and 780750 - 780754. Made from high-quality polypropylene (PP), these screw caps feature a silicone seal that ensures a secure closure, preventing leaks and contamination. They are suitable for a wide range of applications, withstanding temperatures from -196 °C to +121 °C. Certified as BIO-CERT® PCR QUALITY, these caps are free of human DNA, RNase, DNase, pyrogens, and PCR inhibitors, making them ideal for sensitive molecular biology applications.
법적 정보
BIO-CERT is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.