주요 문서
BR759700
BRAND® stand for disposal bags
includes pack of 100 bags, PP
동의어(들):
Accessories, Disposable Bags, Stands
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122800
NACRES:
NB.35
material
epoxy-coated (steel wire, with rubber feet)
특징
includes pack of 100 bags, PP
포장
pack of 100 bags
제조업체/상표
BRAND 759700
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Bags must be open during sterilization. Autoclavable (121°C)
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)