주요 문서
B8151
Sigma-Aldrich
Scienceware® biohazard disposal bags
W × H × thickness 8 1/2 in. (22 cm) × 11 in. (28 cm) × 0.00125 in., red, pack of 100
동의어(들):
autoclave waste disposal, biohaz waste bag, biohazardous disposal bags, waste bags
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 EA
₩49,329
₩49,329
예상 입고일2025년 1월 27일세부사항
크기 선택
보기 변경
100 EA
₩49,329
About This Item
UNSPSC 코드:
24111500
NACRES:
NB.35
₩49,329
예상 입고일2025년 1월 27일세부사항
설명
Imprinted in black with Biohazard symbol.
포장
pack of 100
제조업체/상표
Bel-Art F13166-0000
너비 × 높이 × 두께
8 1/2 in. (22 cm) × 11 in. (28 cm) × 0.00125 in.
색상
red
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Scienceware® biohazarddisposal bags are suitable for disposing of tips and tubes.
특징 및 장점
  • ASTM 1922 Tear Resistance and ASTM 1709 Dart Impact Tests .
  • For space-saving disposal in fume hoods or on bench tops, use with Poxygrid® Benchtop Biohazard Bag Holder (H13193-1000) and Cover (F13193-0102).
  • Autoclave friendly at 121°C (250°F)
  • Possesses a long flap for easy opening
  • Made of high molecular weight high-density (HMHD) polyethylene
법적 정보
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)