₩118,755
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추천 제품
material
vinyl
vinyl film
white
무균
non-sterile
특징
self-adhesive
포장
pack of 50 ea
제조업체/상표
BRAND 701372
적합성
suitable for (for luminescence measurement)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
White and black films provide support for fluorescence and luminescence measurements and for microscopy. Weak signals are amplified and interference of light from outside is minimized.
특징 및 장점
- Black, light-absorbing film for optimal fluorescence measurements
- White, light-reflecting film for amplified luminescent signal
- Storable down to -40 °C
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.