주요 문서
BR701367
BRAND® sealing film for storage
DMSO-resistant, allows visual inspection
동의어(들):
Accessories, Deep-well Plates, Plates, Sample Storage, Sealing films
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 EA
₩254,258
₩254,258
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
100 EA
₩254,258
About This Item
UNSPSC 코드:
41122410
NACRES:
NB.01
₩254,258
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
polypropylene
polypropylene film
무균
non-sterile
특징
piercable
포장
pack of 100 ea
제조업체/상표
BRAND 701367
일반 설명
This film is ideal for PCR, ELISA and sample storage. Due to its adhesive, it can be used down to - 80° C, is DMSO-resistant and resistant to common solvents.
특징 및 장점
  • Temperature stability up to 120°C
  • Tight seal for minimizing evaporation
  • DMSO- and solvent-resistant
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)