₩398,591
예상 입고일2025년 5월 16일세부사항
추천 제품
material
film (PP/PE-HD)
polypropylene
무균
non-sterile
특징
piercable
self-adhesive
포장
pack of 50 ea
제조업체/상표
BRAND 701370
적합성
suitable for (for automation)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Due to the increasing number of analysis methods, the number of samples processed is growing steadily. This means that high-throughput analyses are gaining significance. In these automated processes, the films must not only protect the samples, but also comply with the mechanical requirements of automation.
특징 및 장점
- Pierceability
- Adhesive-free zones for contamination-free tasks
- Tight seal for minimizing evaporation
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.