주요 문서
BR28205
BRAND® cotton roving
degreases cotton wool, density - Approx 1.3g per m
동의어(들):
BLAUBRAND®, ETERNA, Graduated Pipettes, Pipettes
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 KG
₩241,875
₩241,875
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 KG
₩241,875
About This Item
UNSPSC 코드:
42141501
NACRES:
NB.04
₩241,875
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
특징
degreases cotton wool
제조업체/상표
BRAND 28205
관련 카테고리
일반 설명
Cotton plugs may prolong delivery time and may therefore influence the accuracy of measurement. In tests using pipettes that have had cotton plugs inserted by a cotton plugging machine, the results were within the indicated error limits.
법적 정보
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)