주요 문서
BR23846
BRAND® spare burette length for compact automatic burette
25 mL, BLAUBRAND®
동의어(들):
Accessories, Automatic Burettes, BLAUBRAND®, Burettes, Compact Automatic Burettes
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩133,574
₩133,574
예상 입고일2025년 5월 07일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩133,574
About This Item
UNSPSC 코드:
41121808
NACRES:
NB.43
₩133,574
예상 입고일2025년 5월 07일세부사항
material
clear borosilicate glass 3.3
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
BRAND 23846
측정 범위
25 mL
뷰렛 길이
690 mm
용적
25 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
The BRAND® spare burette length for the compact automatic burette is made from high-quality Boro 3.3 clear glass, ensuring durability and clarity for precise measurements. Designed specifically for compatibility with BLAUBRAND® and SILBERBRAND compact automatic burettes, this spare part maintains the performance standards required for accurate liquid dispensing.
법적 정보
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)