BR23836
BRAND® spare burette length for compact automatic burette
25 mL, SILBERBRAND
동의어(들):
Accessories, Automatic Burettes, Burettes, Compact Automatic Burettes, SILBERBRAND
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩123,932
₩123,932
예상 입고일2025년 5월 26일세부사항
모든 사진(1)
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩123,932
About This Item
UNSPSC 코드:
41121808
NACRES:
NB.43
₩123,932
예상 입고일2025년 5월 26일세부사항
추천 제품
material
clear borosilicate glass 3.3
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
BRAND 23836
측정 범위
25 mL
뷰렛 길이
425 mm
용적
25 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The BRAND® spare burette length for the compact automatic burette is made from high-quality Boro 3.3 clear glass, ensuring durability and clarity for precise measurements. Designed specifically for compatibility with BLAUBRAND® and SILBERBRAND compact automatic burettes, this spare part maintains the performance standards required for accurate liquid dispensing.
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.