주요 문서
BR13943
BRAND® spare burette tubes for compact burette
size 10 mL, BLAUBRAND®, clear borosilicate glass 3.3
동의어(들):
Accessories, BLAUBRAND®, Burettes, Compact Burettes
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩77,445
₩77,445
예상 입고일2025년 5월 27일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩77,445
About This Item
UNSPSC 코드:
41121808
NACRES:
NB.43
₩77,445
예상 입고일2025년 5월 27일세부사항
material
clear borosilicate glass 3.3
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
BRAND 13943
길이
700 mm
크기
10 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
The BRAND® spare burette tubes for compact burettes are crafted from high-quality Boro 3.3 clear glass, ensuring both durability and visibility for accurate liquid measurement. These spare tubes are specifically designed to be compatible with BLAUBRAND® and SILBERBRAND compact burettes, making them a reliable choice for maintaining your liquid handling systems.
법적 정보
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)