주요 문서
BR23715
BRAND® spare burette for automatic burette Dr. Schilling
size 15 mL, clear
동의어(들):
Accessories, Automatic Burettes, Burettes, Dr. Schilling pattern, SILBERBRAND
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩121,800
₩121,800
예상 입고일2025년 5월 27일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩121,800
About This Item
UNSPSC 코드:
41121808
NACRES:
NB.43
₩121,800
예상 입고일2025년 5월 27일세부사항
material
AR-Glass
clear
설명
SILBERBRAND
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
BRAND 23715
길이
330 mm
크기
15 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)