주요 문서
BR23753
BRAND® SILBERBRAND automatic burette, Dr. Schilling
burette size 10 mL, bottle size 500 mL, AR-Glass
동의어(들):
Automatic Burettes, Burettes, Dr. Schilling pattern, SILBERBRAND
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩151,438
₩151,438
예상 입고일2025년 5월 13일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩151,438
About This Item
UNSPSC 코드:
41121808
NACRES:
NB.43
₩151,438
예상 입고일2025년 5월 13일세부사항
material
AR-Glass
특징
Schellbach stripe
graduated in black
제조업체/상표
BRAND 23753
부피 측정 범위
10 mL, accuracy: ±0.05 mL
보틀 크기
500 mL
뷰렛 크기
10 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
SILBERBRAND Schellbach Stripe - Short marks at major graduations. Reading at point of contact of the two tips.
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)