주요 문서
BR152905
BRAND® tubing connector, Y-shape
polypropylene, for tubing i.d., 6 ‑ 7 mm
동의어(들):
Tubing, Tubing Connectors
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
20 EA
₩61,712
₩61,712
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
20 EA
₩61,712
About This Item
UNSPSC 코드:
40183110
NACRES:
NB.35
₩61,712
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
polypropylene
특징
for tubing i.d. 6 ‑ 7 mm
포장
pack of 20 ea
제조업체/상표
BRAND 152905
길이
54 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
The BRAND® Y-shaped tubing connector is made from translucent polypropylene (PP), providing clear visibility of fluid flow. This connector is designed to create a branching point in tubing systems, allowing for the connection of multiple tubes at a Y junction. Its durable construction ensures a secure and reliable fit, reducing the risk of leaks or disconnections during use.
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)