₩75,009
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추천 제품
일반 설명
The BRAND® Y-shaped tubing connector is made from translucent polypropylene (PP), providing clear visibility of fluid flow. This connector is designed to create a branching point in tubing systems, allowing for the connection of multiple tubes at a Y junction. Its durable construction ensures a secure and reliable fit, reducing the risk of leaks or disconnections during use.
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.